Merck
JWPH93E485E6
J & W Pharmlab LLC
Toluene-4-sulfonic acid 5-hydroxy-tetrahydro-pyran-2-ylmethyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C13H18O5S/c1-10-2-6-13(7-3-10)19(15,16)18-9-12-5-4-11(14)8-17-12/h2-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,1H3
InChIKey
JWNHPVSTASLHJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0470
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)