Merck
JWPH57C9E2AE
J & W Pharmlab LLC
[1,4]Dioxepane-6-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,4-dioxepane-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H10O3/c7-3-6-4-8-1-2-9-5-6/h3,6H,1-2,4-5H2
InChIKey
XHDZANVTSRHGGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0678
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0678
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)