Merck
JWPH3249EA2B
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-4-chloro-2-(4-methoxy-phenyl)-quinazoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-2-(4-methoxyphenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H10BrClN2O/c1-20-11-5-2-9(3-6-11)15-18-13-7-4-10(16)8-12(13)14(17)19-15/h2-8H,1H3
InChIKey
NBISFDGOTKRYMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/79R0016
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/79R0016
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)