Merck
JWPH3249E901
J & W Pharmlab LLC
1-Carboxymethyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(3-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO4/c1-13-8(12)6-2-3-9(4-6)5-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
UBOXHZAFNUHWPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0486
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0486
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)