Merck
JWPH3249E6F2
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-2-16-13(15)12-9-14-8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-9,14H,2H2,1H3
InChIKey
VNZGRYAVCWGZCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/72R0005
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/72R0005
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)