Wichtige Dokumente
JWPH3249E1AE
J & W Pharmlab LLC
2-Nitro-pyridin-4-ylamine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-nitro-4-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5N3O2.ClH/c6-4-1-2-7-5(3-4)8(9)10;/h1-3H,(H2,6,7);1H
InChIKey
KVSZUUAIPGULCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0172S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0172S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)