Wichtige Dokumente
JWPH3249E093
J & W Pharmlab LLC
3-bromo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-5-9-10-4-2-1-3-7(6)10/h5H,1-4H2
InChIKey
RHPLGVPJDFRGHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0484
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0484
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)