Merck
JWPH3249DB7F
J & W Pharmlab LLC
6-Aza-spiro[4.5]decan-9-one hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-azaspiro[4.5]decan-9-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c11-8-3-6-10-9(7-8)4-1-2-5-9;/h10H,1-7H2;1H
InChIKey
ZCJSLUMGBUOEAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0752S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0752S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)