Merck
JWPH3249D920
J & W Pharmlab LLC
[1,2,5]Oxadiazepane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 1,2,5-oxadiazepane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(12)11-6-4-10-5-7-13-11;/h10H,4-7H2,1-3H3;1H
InChIKey
DEOLVDDKIHEITA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0602S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0602S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)