Merck
JWPH3249D771
J & W Pharmlab LLC
4-Acetyl-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-acetyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-8(14)13-9(6-12)7-15-11-5-3-2-4-10(11)13/h2-5,9H,7H2,1H3
InChIKey
SXMSPPHEQTXVSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0251
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0251
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)