Merck
JWPH3249D4AA
J & W Pharmlab LLC
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole
Größe auswählen
50 MG
€ 323,59
100 MG
€ 456,71
250 MG
€ 722,96
500 MG
€ 989,21
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 48R0845-50MG
€ 323,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 323,59
100 MG
€ 456,71
250 MG
€ 722,96
500 MG
€ 989,21
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 48R0845-50MG
€ 323,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-difluoroisoindoline
Inchi Code
1S/C8H7F2N/c9-6-1-5-3-11-4-7(5)8(10)2-6/h1-2,11H,3-4H2
InChIKey
FWBHIHDAOIYJOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0845
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0845
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)