Merck
JWPH3249C9F5
J & W Pharmlab LLC
(2-Fluoro-6-formyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-fluoro-6-formylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H14FNO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-8(7-15)5-4-6-9(10)13/h4-7H,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
OGTSMYJQTZJPRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0574
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0574
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)