Wichtige Dokumente
JWPH3249C73F
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-3-phenoxypropanoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-phenoxyalanine
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChIKey
JQBDLDSXPJLCFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0400
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)