Merck
ELGH9602CA5D
Exelgen Discovery Ltd.
3-(Piperazin-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H11N5/c10-7-8-9(13-2-1-12-8)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
InChIKey
WPPOBKHQDPIZPS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)