Merck
ENAH99BD7BFE
Enamine
4-methylbicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
61-63
Iupac Name
4-methylbicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-7-2-3-8(4-7,5-7)6(9)10/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
PZLUGBKGKCVUOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7640676
Melting Point
61-63
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7640676
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)