Merck
ENAH996EF593
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
XBBDACCLCFWBSI-ZETCQYMHSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302356
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)