Wichtige Dokumente
ENAH98DB73BD
Enamine
3-iodo-1H-indazole-5-carbonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
206-207
Iupac Name
3-iodo-1H-indazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4IN3/c9-8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)11-12-8/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
WUXBWWWYWVYSTI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4252737
Melting Point
206-207
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4252737
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)