Merck
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-336834-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-336834-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChIKey
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)