Merck
ENAH987FA7C7
Enamine
2,2-difluoroacetyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.48
MDL-Nummer:
Iupac Name
difluoroacetyl chloride
Inchi Code
1S/C2HClF2O/c3-1(6)2(4)5/h2H
InChIKey
KURKJXZWCPWPFX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7167560
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)