Merck
ENAH9851DB1F
Enamine
3-hydroxybutanal
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-hydroxybutanal
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h3-4,6H,2H2,1H3
InChIKey
HSJKGGMUJITCBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7524303
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)