Wichtige Dokumente
ENAH97BFE190
Enamine
morpholine-4-carbothioyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.64
Iupac Name
morpholine-4-carbothioyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClNOS/c6-5(9)7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
InChIKey
ZIYPMLVPRQOPPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33050314
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)