Merck
ENAH97A26A34
Enamine
[1-(propan-2-yl)azetidin-3-yl]methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-isopropyl-3-azetidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-6(2)9-4-7(3-8)5-9/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3
InChIKey
GJVBDCHBAIYRHG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2955259
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)