Merck
ENAH97A1713D
Enamine
tert-butyl N-(4-methyl-1-oxopent-4-en-2-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-methyl-1-oxopent-4-en-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h7,9H,1,6H2,2-5H3,(H,12,14)
InChIKey
RVOIREFTVREURB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9405687
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9405687
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)