Merck
ENAH961CEA0A
Enamine
5-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)pentanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
71-76
Iupac Name
5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanenitrile
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,9H2
InChIKey
FDCZUDLRWMQRDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7166274
Melting Point
71-76
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7166274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)