Merck
ENAH961CE73A
Enamine
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 141,20
250 MG
€ 180,20
500 MG
€ 303,70
1 G
€ 415,50
2.5 G
€ 771,70
5 G
€ 1.117,50
10 G
€ 1.636,20
Lieferanten-SKU: EN300-27701927-100MG
€ 141,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 141,20
250 MG
€ 180,20
500 MG
€ 303,70
1 G
€ 415,50
2.5 G
€ 771,70
5 G
€ 1.117,50
10 G
€ 1.636,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27701927-100MG
€ 141,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9FN2.ClH/c11-9-4-3-8(12)7-10(9)13-5-1-2-6-13;/h1-7H,12H2;1H
InChIKey
UYNYSOMLBIOEOT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)