Merck
ENAH961CE584
Enamine
N-cyclohexyl-4-ethylpiperazine-1-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.36
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-cyclohexyl-4-ethyl-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H25N3O/c1-2-15-8-10-16(11-9-15)13(17)14-12-6-4-3-5-7-12/h12H,2-11H2,1H3,(H,14,17)
InChIKey
YSFREPVDDBXGAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6721365
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6721365
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)