Merck
ENAH961CE225
Enamine
1-(benzenesulfonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.28
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
169-170
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4S/c12-10(13)11(7-4-8-11)16(14,15)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,12,13)
InChIKey
JMPVAFZBRIDHEA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10150653
Melting Point
169-170
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10150653
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)