Merck
ENAH961CE203
Enamine
1-[4-(ethanesulfonyl)phenyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[4-(ethylsulfonyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O4S/c1-2-17(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12(7-8-12)11(13)14/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
OKAYRLSZFPYLIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14317377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14317377
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)