Merck
ENAH961CE0F1
Enamine
2-methyl-4-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
Lieferanten-SKU: EN300-12966033-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-12966033-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-4-(2-oxotetrahydro-1(2H)-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-8-7-9(3-4-10(8)11(15)16)14-6-2-5-13-12(14)17/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,13,17)(H,15,16)
InChIKey
PDVXIGWCGSGFBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12966033
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12966033
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)