Wichtige Dokumente
ENAH961CDF31
Enamine
tert-butyl 3-amino-5H,6H,7H,8H,9H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine-7-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-5,6,8,9-tetrahydro-7H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H20N4O2.ClH/c1-12(2,3)18-11(17)15-5-4-10-14-8-9(13)16(10)7-6-15;/h8H,4-7,13H2,1-3H3;1H
InChIKey
XAUSYQVFKINRHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736152
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)