Wichtige Dokumente
ENAH961CDEAF
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-3-5(7(9)10)4(2)11-6(3)8/h1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
GISRVMJLLUHBAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7720062
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7720062
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)