Merck
ENAH961CDBA1
Enamine
benzyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}but-3-enoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
benzyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)but-3-enoate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-5-13(17-15(19)21-16(2,3)4)14(18)20-11-12-9-7-6-8-10-12/h5-10,13H,1,11H2,2-4H3,(H,17,19)
InChIKey
STOSCTZEMODUNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7132654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7132654
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)