Merck
ENAH961CD902
Enamine
tert-butyl N-[(2S)-4-bromobutan-2-yl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (S)-(4-bromobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H18BrNO2/c1-7(5-6-10)11-8(12)13-9(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
BLROSIRAEKEFNI-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8206456
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8206456
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)