Merck
ENAH961CD5DD
Enamine
2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
Lieferanten-SKU: EN300-6722410-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6722410-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c12-10(15)8-13-3-5-14(6-4-13)11(16)9-2-1-7-17-9/h1-2,7H,3-6,8H2,(H2,12,15)
InChIKey
ZHALJTYSCWNFOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722410
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)