Merck
ENAH961CD5CB
Enamine
3-(hydroxymethyl)oxetane-3-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)oxetane-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c6-4(8)5(1-7)2-9-3-5/h7H,1-3H2,(H2,6,8)
InChIKey
QWQSNXACGBWXTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702461
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)