Merck
ENAH961CD551
Enamine
(5-bromo-2-methylthiophen-3-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-bromo-2-methyl-3-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-4-5(3-8)2-6(7)9-4/h2,8H,3H2,1H3
InChIKey
YEWRUALNCORVHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2937981
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2937981
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)