Merck
ENAH95E73D29
Enamine
(6-ethoxypyridin-2-yl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
Lieferanten-SKU: EN300-1256742-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1256742-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-ethoxy-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-5-3-4-7(6-9)10-8/h3-5H,2,6,9H2,1H3
InChIKey
AJTLJJIEMQBEQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)