Wichtige Dokumente
ENAH95E73BAB
Enamine
tert-butyl N-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (R)-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)/t6-/m1/s1
InChIKey
TUGRLMXVKASPTN-ZCFIWIBFSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7201276
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)