Merck
ENAH95E73AAD
Enamine
rac-(1R,5R)-6,6-dimethyl-3-oxabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1R,5R)-6,6-dimethyl-3-oxabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-8(2)3-4-5(8)7(10)11-6(4)9/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5+/m1/s1
InChIKey
JHORVCAIFLUBIJ-UHNVWZDZSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434139
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434139
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)