Wichtige Dokumente
ENAH95E73A74
Enamine
1,3-dimethyl 4,8-dioxoadamantane-1,3-dicarboxylate
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
236-237
Iupac Name
dimethyl 4,8-dioxo-1,3-adamantanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H16O6/c1-19-11(17)13-4-7-3-8(9(13)15)5-14(6-13,10(7)16)12(18)20-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
AGCGBVXRBQTMPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115401
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)