Merck
ENAH95E72892
Enamine
2-hydroxy-3,6-dimethoxybenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
67-69
Iupac Name
2-hydroxy-3,6-dimethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-4-8(13-2)9(11)6(7)5-10/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
TVMMXJBGOHHJBA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5086940
Melting Point
67-69
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5086940
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)