Merck
ENAH95E726A2
Enamine
1-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]prop-2-en-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-acryloyl-2-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-2-8(11)9-5-3-4-7(9)6-10/h2,7,10H,1,3-6H2
InChIKey
CSEVAIDYVYTYEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111070
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)