Wichtige Dokumente
ENAH95E725C7
Enamine
1-(4-aminophenoxy)propan-2-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(4-aminophenoxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3
InChIKey
HVNOWXUNCGUHEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5005583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5005583
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)