Wichtige Dokumente
ENAH95E724B8
Enamine
{2-[(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)amino]cyclopentyl}methanol
About This Item
Iupac Name
(2-((3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)amino)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H15N3OS/c1-6-10-9(14-12-6)11-8-4-2-3-7(8)5-13/h7-8,13H,2-5H2,1H3,(H,10,11,12)
InChIKey
QUKZXHGECCPEIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5424665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)