Merck
ENAH9453E1F7
Enamine
(4-fluorophenyl)ethynesulfonyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)ethyne-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H4F2O2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-4H
InChIKey
UFPNMHXLKZECLX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682401
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682401
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)