Merck
ENAH9453D915
Enamine
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.63
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
130-131
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H6ClN3/c11-10-7-3-1-2-4-8(7)14-9(13-10)5-6-12-14/h1-6H
InChIKey
KWIZLLPTFZNCMK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980875
Melting Point
130-131
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980875
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)