Merck
ENAH9453D6B2
Enamine
5-methylnaphthalen-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
93-94
Iupac Name
5-methyl-1-naphthol
Inchi Code
1S/C11H10O/c1-8-4-2-6-10-9(8)5-3-7-11(10)12/h2-7,12H,1H3
InChIKey
IFFNCYKOPFBODF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7812869
Melting Point
93-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7812869
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)