Wichtige Dokumente
ENAH9453D3C8
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2,4-dihydropyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-9-2-4-6(8-9)11-3-5(10)7-4/h2H,3H2,1H3,(H,7,10)
InChIKey
NGCKQODDCGLUDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)