Merck
ENAH942F27F5
Enamine
2-(2-methylazetidin-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-methylazetidin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(3-5-8)2-4-7-6/h7-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
HFACKLBAIIMERC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562835
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562835
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)