Merck
ENAH93E7EA18
Enamine
(3-amino-5-formylphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.96
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-amino-5-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BNO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-4,11-12H,9H2
InChIKey
RPRHKKPGYDFYRX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544329
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)